1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910555-1G
OR910555-25G
OR910555-5G
APOSOR910555-1GEA
174
CHF
APOSOR910555-1G
APOSOR910555-25G
APOSOR910555-5G
1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Ethyl-2-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₁N₃ MW: 185,225 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085879 CAS-Nummer: 62306-08-5 |