1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910554-1G
OR910554-5G
APOSOR910554-1GEA
99.3
CHF
APOSOR910554-1G
APOSOR910554-5G
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 96%
1-Methyl-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile
Formel:
C₈H₆N₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11054186 CAS-Nummer: 1065100-55-1 |