1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-5-carbonitrile
OR910546-1G OR910546-5G
APOSOR910546-1GEA 73.1 CHF
APOSOR910546-1G APOSOR910546-5G
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile 98%
1H-1,2,3-Benzotriazole-5-carbonitrile
Formel: C₇H₄N₄
MW: 144,133 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669484
CAS-Nummer: 24611-70-9