N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910545-1G
OR910545-250MG
OR910545-5G
APOSOR910545-1GEA
262
CHF
APOSOR910545-1G
APOSOR910545-250MG
APOSOR910545-5G
N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine 95%
N-[(1,2-Dimethylindol-3-yl)methylidene]hydroxylamine
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O MW: 188,226 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00738115 CAS-Nummer: 338997-02-7 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)