3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910511-1G
OR910511-250MG
APOSOR910511-1GEA
361
CHF
APOSOR910511-1G
APOSOR910511-250MG
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid 96%
3-Formyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ MW: 189,167 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09864030 CAS-Nummer: 208772-46-7 |