Methyl 4-cyanothiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910411-1G OR910411-250MG
APOSOR910411-1GEA 811 CHF
APOSOR910411-1G APOSOR910411-250MG
Methyl 4-cyanothiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-cyanothiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₅NO₂S
MW: 167,185 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664843
CAS-Nummer: 67808-33-7