Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
OR910400-1G OR910400-250MG
APOSOR910400-1GEA 110 CHF
APOSOR910400-1G APOSOR910400-250MG
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl 1-methylpyrrole-3-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19981621
CAS-Nummer: 40611-74-3