N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910356-100MG
OR910356-1G
OR910356-250MG
APOSOR910356-100MGEA
193
CHF
APOSOR910356-100MG
APOSOR910356-1G
APOSOR910356-250MG
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide 98%
N,3-Dimethylthiophene-2-carboxamide
Formel:
C₇H₉NOS MW: 155,217 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11726152 CAS-Nummer: 56776-68-2 |