3-Phenyl-1,2-oxazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910283-1G
OR910283-5G
APOSOR910283-1GEA
201
CHF
APOSOR910283-1G
APOSOR910283-5G
3-Phenyl-1,2-oxazole 96%
3-Phenyl-1,2-oxazole
Formel:
C₉H₇NO MW: 145,158 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00464218 CAS-Nummer: 1006-65-1 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)