1-(3-Methylbutyl)pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910247-10G
OR910247-1G
OR910247-5G
APOSOR910247-10GEA
645
CHF
APOSOR910247-10G
APOSOR910247-1G
APOSOR910247-5G
1-(3-Methylbutyl)pyrazole 98%
1-(3-Methylbutyl)pyrazole
Formel:
C₈H₁₄N₂ MW: 138,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12405510 CAS-Nummer: 847818-51-3 |