2-(Ethoxymethoxy)methylfuran 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910245-1G OR910245-5G
APOSOR910245-1GEA 201 CHF
APOSOR910245-1G APOSOR910245-5G
2-(Ethoxymethoxy)methylfuran 98%
2-(Ethoxymethoxy)methylfuran
Formel: C₈H₁₂O₃
MW: 156,179 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18837613
CAS-Nummer: 90199-57-8