6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR910232-1G
OR910232-250MG
APOSOR910232-1GEA
173
CHF
APOSOR910232-1G
APOSOR910232-250MG
6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
6-Bromo-2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₄BrClN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11976188 CAS-Nummer: 851916-84-2 |