1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910204-1G
OR910204-5G
APOSOR910204-1GEA
393
CHF
APOSOR910204-1G
APOSOR910204-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15524608 CAS-Nummer: 68338-28-3 |