1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910110-1G
OR910110-5G
APOSOR910110-1GEA
262
CHF
APOSOR910110-1G
APOSOR910110-5G
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole 97%
1-(2-Morpholinoethyl)pyrazole
Formel:
C₉H₁₅N₃O MW: 181,235 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12405513 CAS-Nummer: 1111096-05-9 |