Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910074-1G OR910074-250MG OR910074-5G
APOSOR910074-1GEA 134 CHF
APOSOR910074-1G APOSOR910074-250MG APOSOR910074-5G
Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate 98%
Methyl 2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
Formel: C₆H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02029025
CAS-Nummer: 142890-12-8