6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910028-1G
APOSOR910028-1GEA
138
CHF
APOSOR910028-1G
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,032 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18633056 CAS-Nummer: 1264193-11-4 |