Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910010-25G
APOSOR910010-25GEA 269 CHF
APOSOR910010-25G
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate 95%
Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179562
CAS-Nummer: 62366-53-4