tert-butyl N-ethenylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909976-1G OR909976-250MG
APOSOR909976-1GEA 29.3 CHF
APOSOR909976-1G APOSOR909976-250MG
tert-butyl N-ethenylcarbamate 95%
tert-butyl N-ethenylcarbamate
Formel: C₇H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081075
CAS-Nummer: 7150-72-3