N-Methyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909974-1G
OR909974-5G
APOSOR909974-1GEA
201
CHF
APOSOR909974-1G
APOSOR909974-5G
N-Methyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamine 98%
N-Methyl-2-(2-nitrophenoxy)ethanamine
Formel:
C₉H₁₂N₂O₃ MW: 196,203 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11053870 CAS-Nummer: 1038700-63-8 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)