5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909850-1G
OR909850-5G
APOSOR909850-1GEA
174
CHF
APOSOR909850-1G
APOSOR909850-5G
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline 95%
5-Chloro-4-Hydroxy-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClNO MW: 193,63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272438 CAS-Nummer: 203626-37-3 |