5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909849-1G
OR909849-5G
APOSOR909849-1GEA
227
CHF
APOSOR909849-1G
APOSOR909849-5G
5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline 97%
5-Chloro-4-methoxy-2-methylaniline
Formel:
C₈H₁₀ClNO MW: 171,624 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18783103 CAS-Nummer: 62492-46-0 |