6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR909809-100G OR909809-25G OR909809-5G
APOSOR909809-100GEA 1090 CHF
APOSOR909809-100G APOSOR909809-25G APOSOR909809-5G
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride
Formel: C₈H₁₁BrN₂·ClH
MW: 251,551 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756445
CAS-Nummer: 1150271-22-9