2H-1,3-benzodioxol-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxol-4-ol
OR909770-1G
APOSOR909770-1GEA 129 CHF
APOSOR909770-1G
2H-1,3-benzodioxol-4-ol 98%
2H-1,3-benzodioxol-4-ol
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138,121 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092232
CAS-Nummer: 69393-72-2