tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: tert-Butyl (2-chloroethyl)(methyl)carbamate
OR909760-1G OR909760-5G OR909760-10G
APOSOR909760-1GEA 158 CHF
APOSOR909760-1G APOSOR909760-5G APOSOR909760-10G
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate
Formel: C₈H₁₆ClNO₂
MW: 193,671 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20624610
CAS-Nummer: 220074-38-4