Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-(2-Pyridyl)propanoate
OR909728-1G OR909728-5G
APOSOR909728-1GEA 97.5 CHF
APOSOR909728-1G APOSOR909728-5G
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate 97%
Ethyl 3-(pyridin-2-yl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04004149
CAS-Nummer: 2739-74-4