1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909719-10G
OR909719-1G
OR909719-5G
APOSOR909719-10GEA
1080
CHF
APOSOR909719-10G
APOSOR909719-1G
APOSOR909719-5G
1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrrole
Formel:
C₆H₉NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12923696 CAS-Nummer: 76322-78-6 |