6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909718-1G
OR909718-250MG
APOSOR909718-1GEA
688
CHF
APOSOR909718-1G
APOSOR909718-250MG
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formel:
C₆H₆ClNO₂ MW: 159,57 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13189892 CAS-Nummer: 1196146-98-1 |