Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909642-1G OR909642-5G
APOSOR909642-1GEA 119 CHF
APOSOR909642-1G APOSOR909642-5G
Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Oxazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₆H₄N₂O
MW: 120,109 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13175183
CAS-Nummer: 273-97-2