3-Amino-3-(pyridin-2-yl)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909634-1G OR909634-5G
APOSOR909634-1GEA 323 CHF
APOSOR909634-1G APOSOR909634-5G
3-Amino-3-(pyridin-2-yl)propanenitrile 95%
3-Amino-3-(pyridin-2-yl)propanenitrile
Formel: C₈H₉N₃
MW: 147.177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18660175
CAS-Nummer: 1270489-77-4