4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909632-10G
OR909632-1G
OR909632-5G
APOSOR909632-10GEA
602
CHF
APOSOR909632-10G
APOSOR909632-1G
APOSOR909632-5G
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
4,5-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel:
C₉H₁₀N₂S MW: 178,254 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03764730 CAS-Nummer: 79050-49-0 |