2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909617-1G
OR909617-5G
APOSOR909617-1GEA
262
CHF
APOSOR909617-1G
APOSOR909617-5G
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile 98%
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190.199 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11036616 CAS-Nummer: 136764-92-6 |