2-Isobutanoyl-3-picoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909600-10G OR909600-1G OR909600-5G
APOSOR909600-10GEA 905 CHF
APOSOR909600-10G APOSOR909600-1G APOSOR909600-5G
2-Isobutanoyl-3-picoline 97%
2-Isobutanoyl-3-picoline
Formel: C₁₀H₁₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16087791
CAS-Nummer: 1247742-50-2