2-Propanoyl-3-picoline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(3-Methylpyridin-2-yl)propan-1-one
OR909599-1G
OR909599-5G
APOSOR909599-1GEA
262
CHF
APOSOR909599-1G
APOSOR909599-5G
2-Propanoyl-3-picoline 96%
2-Propanoyl-3-picoline
Formel:
C₉H₁₁NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16087790 CAS-Nummer: 917872-34-5 |