tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909590-1G OR909590-5G
APOSOR909590-1GEA 195 CHF
APOSOR909590-1G APOSOR909590-5G
tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate 97%
tert-Butyl N-cyclopropyl-N-methylcarbamate
Formel: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,237 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21105448
CAS-Nummer: 1378390-62-5