4-Benzylmorpholine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909577-10G OR909577-1G OR909577-5G
APOSOR909577-10GEA 237 CHF
APOSOR909577-10G APOSOR909577-1G APOSOR909577-5G
4-Benzylmorpholine 97%
4-Benzylmorpholine
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177.243 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00090503
CAS-Nummer: 10316-00-4