2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909525-1G OR909525-5G
APOSOR909525-1GEA 262 CHF
APOSOR909525-1G APOSOR909525-5G
2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine 97%
2-Methoxy-4-pyrrolidinopyrimidine
Formel: C₉H₁₃N₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22383693
CAS-Nummer: 1393442-30-2