1-(4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909505-100G OR909505-25G
APOSOR909505-100GEA 522 CHF
APOSOR909505-100G APOSOR909505-25G
1-(4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride 98%
1-(4-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃N·ClH
MW: 171,667 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22383689
CAS-Nummer: 854181-94-5