2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
OR909503-1G OR909503-5G
APOSOR909503-1GEA 173 CHF
APOSOR909503-1G APOSOR909503-5G
2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
2-Acetamido-5-methylthiazole
Formel: C₆H₈N₂OS
Melting Pt: 230…232 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18801061
CAS-Nummer: 61996-32-5