1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909488-10G
OR909488-1G
OR909488-5G
APOSOR909488-10GEA
905
CHF
APOSOR909488-10G
APOSOR909488-1G
APOSOR909488-5G
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one 97%
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02707887 CAS-Nummer: 77557-01-8 |