1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909486-1G OR909486-25G OR909486-5G
APOSOR909486-1GEA 158 CHF
APOSOR909486-1G APOSOR909486-25G APOSOR909486-5G
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094683
CAS-Nummer: 2109-72-0