Ethyl pyrrole-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909473-1G OR909473-5G
APOSOR909473-1GEA 158 CHF
APOSOR909473-1G APOSOR909473-5G
Ethyl pyrrole-1-carboxylate 98%
Ethyl pyrrole-1-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12923844
CAS-Nummer: 4277-64-9