2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene
OR909438-1G
OR909438-5G
APOSOR909438-1GEA
97.5
CHF
APOSOR909438-1G
APOSOR909438-5G
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene
Formel:
C₇H₆ClNO₃ MW: 187,58 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00156594 CAS-Nummer: 28987-59-9 |