1-(2-Methoxyphenyl)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909424-1G OR909424-25G OR909424-5G
APOSOR909424-1GEA 131 CHF
APOSOR909424-1G APOSOR909424-25G APOSOR909424-5G
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20231456
CAS-Nummer: 5181-06-6