5-Chlorobenzo[b]furan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909407-1G
OR909407-5G
APOSOR909407-1GEA
184
CHF
APOSOR909407-1G
APOSOR909407-5G
5-Chlorobenzo[b]furan 97%
5-Chlorobenzo[b]furan
Formel:
C₈H₅ClO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10699415 CAS-Nummer: 23145-05-3 |