2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909396-1G
OR909396-25G
OR909396-5G
APOSOR909396-1GEA
149
CHF
APOSOR909396-1G
APOSOR909396-25G
APOSOR909396-5G
2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
2-Ethoxy-3-propoxypyridine
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ MW: 181,232 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19981543 CAS-Nummer: 1330750-35-0 |