N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(tert-Butyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
OR909327-1G
OR909327-5G
APOSOR909327-1GEA
154
CHF
APOSOR909327-1G
APOSOR909327-5G
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide
Formel:
C₉H₁₄N₂O MW: 166,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16618952 CAS-Nummer: 1228957-04-7 |