N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909323-1G OR909323-25G OR909323-5G
APOSOR909323-1GEA 149 CHF
APOSOR909323-1G APOSOR909323-25G APOSOR909323-5G
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143557
CAS-Nummer: 1215206-52-2