N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909320-1G OR909320-25G OR909320-5G
APOSOR909320-1GEA 131 CHF
APOSOR909320-1G APOSOR909320-25G APOSOR909320-5G
N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143556
CAS-Nummer: 156741-80-9