N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909319-1G
OR909319-5G
APOSOR909319-1GEA
201
CHF
APOSOR909319-1G
APOSOR909319-5G
N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide
Formel:
C₇H₁₀N₂O MW: 138,167 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18087709 CAS-Nummer: 7151-19-1 |