N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909293-1G
OR909293-250MG
APOSOR909293-1GEA
688
CHF
APOSOR909293-1G
APOSOR909293-250MG
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,177 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07437778 CAS-Nummer: 4600-08-2 |